PHR8644
Testosterone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
17α-testosterone, Testosterone EP Impurity C, 17α-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17α-ol-3-one, cis-Testosterone, Isotestosterone
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Epitestosterone, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
testosterone
Confezionamento
pkg of 100MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)