PHR3738
Propionic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1572208
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
2.4 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
955 °F
Limite di esplosione
12.1 %
Confezionamento
pkg of 500MG
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Punto di fusione
−24-−23 °C (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)