Documenti fondamentali
PHR2855
Supelco
Cilostazol Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
Scegli un formato
100 MG
436,00 €
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
436,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1134164
Famiglia di API
cilostazol
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
236-240 °C
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6714 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)