PHR2601
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
tryptophan
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)