PHR2490
Imiquimod Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1338346
Famiglia di API
imiquimod
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1nc2c(c3[n](cnc31)CC(C)C)cccc2
InChI
1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
RRCWSLBKLVBFQD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)