PHR2460
5-idrossimetil-2-furaldeide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-(idrossimetil)furfurale, 5-idrossimetil-2-furancarbossaldeide, HMF
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1327328
Famiglia di API
glucosamine
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-34 °C (lit.)
Densità
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.