PHR2429
D-Camphor Impurity J, endo-borneol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(−)-Borneol, endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
camphor
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)