The '3350' designated in the name of this product represents the molecular weight. In addition, the molecular weight is published in the product Certificate of Analysis as approximately 3350 daltons. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis.
https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=coa
PHR2362
Poli(etilenglicole)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
PEG
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1546547
Famiglia di API
polyethylene glycol
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Estamos interesados en comprar polietilenglicol PHR2362 PS y veo que es trazable al de USP 1546547: Polietilenglicol de peso molecular Mw 3350 (3015-3685) pero en el vuestro PHR2362 no se especifica el peso molecular. ¿Me lo podéis pasar? ¿Y un CoA?
1 risposta-