Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 454,00 € |
Informazioni su questo articolo
454,00 €
Risparmia Fino a 15%
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyethylene glycol
mol wt
Mw 285-315
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Roche |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency traceable to USP 1546467 | agency USP | agency - |
| mol wt Mw 285-315 | mol wt - | mol wt Mw 2700-3300 | mol wt Mr ~1500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli(etilenglicole)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?