PHR2342
Aleuritic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Aleuritic acid, DL-erythro--9,10,16-Trihydroxypalmitic acid
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1012799
Famiglia di API
aleuritic acid
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
100-101 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
MEHUJCGAYMDLEL-CABCVRRESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)