PHR2022
Candesartan Cilexetil Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl 2-ethoxy-1-[(2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Scegli un formato
265,00 €
Prezzo di listino530,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
265,00 €
Prezzo di listino530,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
candesartan
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1nnc(n1)c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)OC
InChI
1S/C25H22N6O3/c1-3-34-25-26-21-10-6-9-20(24(32)33-2)22(21)31(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-27-29-30-28-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
RBPFEPGTRLLUKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)