1087814
USP
Candesartan cilexetil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Ethyl 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
candesartan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31)
BCPWNYREAURMOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Candesartan Cilexetil
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
- Candesartan Cilexetil Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3