PHR1899
Diphenhydramine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(RS)-3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(BENZHYDRYLOXY) PROPANE-1,2-DIOL, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1218027
Famiglia di API
diphenhydramine
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)