BP1119
Diphenylmethanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dimenhydrinate, diphenhydramine, ebastine; cyclizine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
P. eboll.
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti