Documenti fondamentali
Y0000887
Cyclizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
Scegli un formato
15 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
133,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.23
Beilstein:
1424379
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyclizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
297-298 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cyclizine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)