PHR1756
Bupivacaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Desbutylbupivacaine, (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000088
traceable to USP 1078529
Famiglia di API
bupivacaine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bupivacaine Related Compound B is formed in the liver during oxidative dealkylation of bupivacaine hydrochloride and is the main metabolite of bupivacaine. It is a local anesthetic agent that can cross biological membranes due to its lipid-soluble nature.[1]
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)