PHR1738
Bupivacaine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide (Bupivacaine Related Compound A) (Bupivacaine Impurity E)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000089
traceable to USP 1078518
Famiglia di API
bupivacaine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Bupivacaine and its derivatives are a category of compounds that are used as local anesthetics. Its applications consist of infiltration, nerve block, epidural, and intrathecal anesthesia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)