PHR1658
Dimenhydrinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dimenhydrinate, DMH, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. D2000000
traceable to USP 1206006
Famiglia di API
dimenhydrinate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Dimenhydrinate, a diphenhydramine salt of 8-chlorotheophylline, exhibits antihistaminic activity, with antimuscarinic and sedative effects. It finds its major application as an antiemetic drug in the prevention and treatment of motion sickness.[1]
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)