Vai a
D7628
Dihydrouracil
powder
Sinonimo/i:
5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
137,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
207-982-1
MDL number:
Form:
powder
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
mp
279-281 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
InChI key
OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Dihydrouracil (DiHU) is a minor base found in transfer ribonucleic acid (tRNA). It is similar to uracil with the only exception that the C5-C6 bond is saturated. It crystallized in the monoclinic system with space group P21/C. Its crystalline structure has been analyzed. Its generation from L-cysteine and uracil via photochemical addition has been described.
Application
Dihydrouracil has been used as a standard for ureido group in the colorimentric assay of transfer ribonucleic acid (tRNA).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
349801U0750U1128
Dihydrouracil powder
Sigma-Aldrich
D7628
Dihydrouracil
Uracil ≥99.0%
Sigma-Aldrich
U0750
Uracil
Uracil BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U1128
Uracil
description
powder
description
99%
description
≥99.0%
description
BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
279-281 °C (lit.)
mp
119-122 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)