PHR1564
Carprofen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Carbazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1096702
Tensione di vapore
400 mmHg ( 323 °C)
Famiglia di API
carprofen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
355 °C (lit.)
Punto di fusione
243-246 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
220.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?