Vai a
46100
Carbazole
VETRANAL®, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
48,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-696-0
Beilstein/REAXYS Number:
3956
MDL number:
48,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
400 mmHg ( 323 °C)
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
application(s)
clinical
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C5132PHR15641096702
Carbazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46100
Carbazole
Carbazole ≥95% (GC)
Sigma-Aldrich
C5132
Carbazole
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥95% (GC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
clinical
environmental
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbazole
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
428.0 °F - closed cup
flash_point_c
220.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)