PHR1444
Sodium Stearyl Fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Sodium stearyl fumarate, (E)-2-Butenedioic acid monooctadecyl ester sodium salt, Sodium octadecyl fumarate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. S0808000
traceable to USP 1614705
Famiglia di API
sodium stearyl fumarate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)