PHR1153
Triethyl citrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ethyl citrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1683606
Densità del vapore
9.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 107 °C)
Famiglia di API
triethyl citrate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
235 °C/150 mmHg (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?