PHR1296
Bifonazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. B1110000
Famiglia di API
bifonazole
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bifonazole is a substituted imidazole analog with therapeutic potential in treating invasive mucosal infections. It exhibits antifungal activity by suppressing the proliferation of dermatophytes, yeasts and fungi affecting the skin and nails. Its mode of action involves blocking the fungal ergosterol biosynthetic pathway and additional inhibition of terpenoid biosynthesis.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)