Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 147,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 532,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Oxyphenbutazone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(N(C(=O)C(C2=O)CCCC)c3ccccc3)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
InChI key
HFHZKZSRXITVMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxyphenbutazone is a derivative compound of phenylbutazone.
Biochem/physiol Actions
Oxyphenbutazone is a non-steroid anti inflammatory; anti Mycobacterium tuberculosis agent.
Oxyphenbutazone is an NSAID that has been shown to preferentially kill non-replicating Mycobaterium tuberculosis maintained in media that simulates the mildly acidic, in vivo conditions where drug-resistant, non replicating subpopulations of the bacteria reside in hosts. The compound has little or no affect on replication M. tuberculosis grown in normal liquid cultures.
Oxyphenbutazone is a non-steroid anti inflammatory; anti Mycobacterium tuberculosis agent. Oxyphenbutazone is known to cause inflammatory effects on tissues. Oxyphenbutazone, as a drug, decreases cellular exudates, without involving the pituitary-adrenal axis or the immunity response. Though the drug delivers a number of side effects, it is considered to be less toxic than phenylbutazone, due to decreased rate of intestinal absorption.
Other Notes
Air sensitive
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥95% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?