PHR1202
Caprylic Acid (Octanoic Acid)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Octanoic acid, Caprylic acid, OA, OcAc, Acid C8
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. C0426000
traceable to USP 1091040
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 78 °C)
Famiglia di API
caprylic acid
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Punto di fusione
15-17 °C (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?