1.08378
L-Tyrosine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
agenzia
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Potenza
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
Punto di fusione
297-298 °C (decomposition)
Solubilità
0.38 g/L
Densità
1.46 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
applicazioni
parenterals
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
M-Clarity ProgramAs part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento