PHR1064
Residual Solvents Mixture - Class IIA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Class 2A Solvent Standard Mix
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP 467
traceable to USP 1601281
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Analita
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)