CAN1003
Residual Solvents, California Set 1
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
This multi-analyte Certified Reference Material is designed specifically to satisfy the needs of analytical testing in California.
Five components have been carefully selected for convenience of use, while promoting long-term stability in solution. The analytes are formulated at 100 μg/g each, and are designed for a 100x dilution factor relative to the California action limits.
For complete calibration of the required California residual solvents, this CRM may be used in conjunction with the other products in the series:
CAN1008
CAN1012
CAN1013
Analita
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)