Documenti fondamentali
PHL89573
Astragaloside II
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(2-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20,24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl β-D-glucopyranoside, Astrasieversianin VIII
Scegli un formato
10 MG
621,00 €
621,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
621,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H70O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
827.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
621,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)CC[C@@]3(C4)[C@@]1([H])[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6([H])[C@@]34CC[C@]7(C)[C@]([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)([H])[C@@H](O)C[C@@]67C
InChI
1S/C43H70O15/c1-20(45)54-32-28(48)22(47)18-53-36(32)57-26-10-12-43-19-42(43)14-13-39(6)33(41(8)11-9-27(58-41)38(4,5)52)21(46)16-40(39,7)25(42)15-23(34(43)37(26,2)3)55-35-31(51)30(50)29(49)24(17-44)56-35/h21-36,44,46-52H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36-,39+,40-,41+,42-,43+/m0/s1
AYWNHWGQTMCQIV-PENCHUSISA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)