Documenti fondamentali
PHL89377
Astragaloside IV
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H68O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
784.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
295-296 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]47CC[C@]23C)O[C@@H]8OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C41H68O14/c1-35(2)24(54-33-29(48)26(45)20(44)17-51-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)31(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)19(43)15-38(37,6)23(40)14-21(32(35)41)52-34-30(49)28(47)27(46)22(16-42)53-34/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34+,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
QMNWISYXSJWHRY-YLNUDOOFSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Anti-inflammatory.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiao Shao et al.
Molecular and cellular biochemistry, 476(4), 1783-1795 (2021-01-14)
Non-coding RNAs (ncRNAs) have shown to act as crucial mediators in atherosclerosis (AS) development. The purpose of our study was to explore the role of Astragaloside IV (ASV) and circular RNA_0000231 (circ_0000231) in AS using AS cell model. 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide