Documenti fondamentali
PHL89554
6-Acetylacteoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6′′-O-Acetylverbascoside
Scegli un formato
10 MG
477,00 €
477,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
477,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H38O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
477,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)COC(=O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(38)25(39)26(40)31(44-14)47-29-27(41)30(42-10-9-17-4-7-19(34)21(36)12-17)45-22(13-43-15(2)32)28(29)46-23(37)8-5-16-3-6-18(33)20(35)11-16/h3-8,11-12,14,22,24-31,33-36,38-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31
JBGBPOYDCGQCJC-MWKLXWFVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)