Documenti fondamentali
PHL83852
trans-Fertaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
trans-Feruloyl tartaric acid
Scegli un formato
10 MG
576,00 €
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
576,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.26
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O([C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C14H14O9/c1-22-9-6-7(2-4-8(9)15)3-5-10(16)23-12(14(20)21)11(17)13(18)19/h2-6,11-12,15,17H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/b5-3+/t11-,12-/m1/s1
XIWXUSFCUBAMFH-WEPHUFDCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)