PHL83437
Senecivernine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]21(C3C(OC(=O)C(=C)C(C(C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)CC1)[O-]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3
GDDNFNQRHNCJAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?