PHL89789
Senecionine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Aureine
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]25/D −55.1°, c = 0.034% in chloroform
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
236 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@H](C)C\C(=C\C)C(=O)O3
InChI
1S/C18H25NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
HKODIGSRFALUTA-JTLQZVBZSA-N
Descrizione generale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?