Documenti fondamentali
1.19302
Supelco
Verification Standard
Scegli un formato
1 UNIT
284,00 €
284,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
284,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
284,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
for Spectroquant® Move 100 Colorimeter and Spectroquant Multy Colorimeter
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C