Documenti fondamentali
PHL83264
Luteolin 7-methyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavone, 3′-Hydroxygenkwanin, 7-O-Methylluteolin
Scegli un formato
10 MG
413,00 €
413,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
413,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
413,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)