Documenti fondamentali
PHL83257
Isoformononetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy 7-methoxyisoflavone
Scegli un formato
10 MG
1.080,00 €
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
1.080,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1c2c(ccc(c2)OC)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-6-7-13-15(8-12)20-9-14(16(13)18)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-9,17H,1H3
LNIQZRIHAMVRJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)