Documenti
PHL82489
Caffeoyl alcohol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxycinnamyl alcohol, 4-(3-Hydroxy-1-propenyl)-1,2-benzenediol, Caffeic alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)