Documenti fondamentali
PHL80700
Kaempferol 3-rutinoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Kaempferol 3-O-β -rutinoside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoglucoside, Nicotiflorin
Scegli un formato
10 MG
419,00 €
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
419,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-12(29)7-14(16)40-24(25)10-2-4-11(28)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1
RTATXGUCZHCSNG-QHWHWDPRSA-N
Descrizione generale
Kaempferol 3-O-β -rutinoside is a bitter tasting flavonol glycoside that was isolated from flowers of a Clematis cultivar.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza lycium sambucus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Kaempferol 3-glucoside primary reference standard
04500585
Kaempferol 3-glucoside
Kaempferol analytical standard
Supelco
96353
Kaempferol
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin