Documenti fondamentali
PHL82640
Quercetin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-O-β-D-glucopyranoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 7-glucoside, Quercimeritrin, Quercimeritroside, Quercimetrin
Scegli un formato
10 MG
576,00 €
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
576,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2)O)C(=O)C(C(O3)c4cc(c(cc4)O)O)O
InChI
1S/C21H22O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)31-8-4-11(25)14-12(5-8)32-20(18(29)16(14)27)7-1-2-9(23)10(24)3-7/h1-5,13,15,17-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,18?,19-,20?,21-/m1/s1
BJAHHJOBSKZTFE-QOFRXWOZSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Apigenin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10798
Apigenin
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Quercetin ≥95% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
Q4951
Quercetin
Rutin hydrate ≥94% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
R5143
Rutin hydrate
Enkhtaivan Gansukh et al.
Food chemistry, 334, 127508-127508 (2020-07-28)
Quercetin, a potential polyphenolic which possesses several biological effects. The influenza virus polymerase basic 2 (PB2) subunit of RNA polymerase responsible for replication, degree of virus conservation and active target site for designing specific antivirals. The quercetin derivatives downloaded from