Documenti fondamentali
PHL80181
Urushiol (15:2)
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(8Z,11Z-Pentadecadienyl)-1,2-benzenediol
Scegli un formato
10 MG
595,00 €
595,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
595,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
595,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)O
InChI
1S/C21H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h4-5,7-8,15,17-18,22-23H,2-3,6,9-14,16H2,1H3/b5-4-,8-7-
RMTXUPIIESNLPW-UTOQUPLUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Does PHL80181 contain stabilizer? What techniques is it suitable for?
    1 risposta
    1. The PHL80181 Urushiol (15:2) does not contain stabilizers and is suitable for use in LC-MS, GC-MS, and ESI-MS applications.
      Utile?
  2. Does product PHL80181 Urushiol (15:2) contain stabilizer? What applications is it suitable for?
    1 risposta
    1. PHL80181 Urushiol (15:2) does not contain stabilizers and is suitable for LC-MS, GC-MS, and ESI-MS applications.