P9750
Phenolphthalein
pH indicator
Sinonimo/i:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
261-263 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?