P9602
Polymyxin B selective supplement
for bacteria, sterile, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Antibiotic Selective Supplement, Polymyxin B Antibiotic Supplement, Polymyxin B Microbiological Supplement, Polymyxin B Sulphate Selective Supplement
Scegli un formato
88,60 €
Scegli un formato
About This Item
88,60 €
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 5 vials
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
bacteria
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Polymyxin B Sulphate 50,000 units
Stoccaggio e stabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.