Documenti fondamentali
55678
Millipore
PLET Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Polymyxin B - Lysozym - EDTA - Thallous acetate Agar
Scegli un formato
500 G
122,00 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
122,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171609
NACRES:
NA.85
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
beef heart infusion (extract from 500 g), 10 g/L
EDTA, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallous acetate, 0.04 g/L
tryptose, 10 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Compatibilità
Bacillus anthracis
selective for Bacillus spp.
Applicazioni
PLET Agar Base medium is the best selective medium for isolation and cultivation of Bacillus anthracis from environmental specimens, animal products or clinical specimens.
Nota sulla preparazione
Suspend 40.3 g in 990 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and, aseptically, add rehydrated contents of one vial of Anthracis-Selective-Supplement (Cat. No. 72659). Mix well and dispense as desired.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)