P1061
Proadifen hydrochloride
analytical standard, ≥95%
Sinonimo/i:
α-Phenyl-α-propylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, N,N-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylvalerate, SKF-525A
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
122-123 °C
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)