Documenti fondamentali
NISTRM8574
Acido L-glutammico
NIST® RM 8574, USGS41
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-amminopentanodioico, Glu
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Beilstein:
1723801
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto NISTRM8574 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore aminoacidico eccitatorio, agonista di tutti i sottotipi di recettori del glutammato (metabotropico, cainato, NMDA e AMPA).
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)