Documenti
BCR657
Glucose (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Purezza isotopica
 13C
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR657
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)