Documenti fondamentali
NIST951A
Acido borico
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto NIST951A al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Confezionamento
pkg of 10 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an isotopic reference material for the calibration of mass spectrometers. The material consists of highly purified boric acid of high homogeneity. A unit of SRM 951a consists of 10 g of powder. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boron-10, Boron-11
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)