NIST994
Isotopic standard for gallium
NIST® SRM® 994
Sinonimo/i:
Gallium
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
69Ga
71Ga
Stato
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Confezionamento
pkg of 0.25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Resistività
25.795 μΩ-cm, 30°C
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
2403 °C (lit.)
Punto di fusione
29.8 °C (lit.)
Densità
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Ga]
InChI
1S/Ga
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Altre note
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)